Learn More
Key Instruments™ Flussometro per flusso aria in acrilico
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
1 l/min.
5 l/min.
Da 0.04 a 0.5 l/min.
Da 0.1 a 1 l/min.
Da 1 a 10 l/min.
Da 30 a 280 l/min.
Altezza (sistema metrico):
102 mm
165 mm
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
FEATURES
- Easy-to-read English or Metric
- Scales Water ranges from 4 CCM to 20 GPM
- Air ranges from 40 CCM to 4000 LPM
- Threaded brass inserts for quick installation
- Easy disassembly and assembly for maintenance
- Durable one-piece clear acrylic construction
- Stable, easy-to-read float Superior quality
- Air sampling equipment aquaculture
- Desalinization equipment
- Gas analyzers Medical systems
- Photoprocessing equipment
- Water treatment and distribution systems
Specifica
Specifica
| Tipo | Flussometro |
| Accuracy | >±5% |
| Velocità di flusso dell'aria | 1 l/min. |
| Valori nominali pressione | 100 psig |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso con aria/gas o acqua |
| Altezza (sistema metrico) | 102 mm |
| Materiale parte interna | Acrilico |
| Ripetibilità | ±0.5% |
| Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
| Bilancia | 50, 100 o 127 mm |
| Vedi altri risultati |