Learn More
Key Instruments™ Flussometro per flusso aria in acrilico
Codice prodotto. p-8000312
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
1 l/min.
5 l/min.
Da 0.04 a 0.5 l/min.
Da 0.1 a 1 l/min.
Da 1 a 10 l/min.
Da 30 a 280 l/min.
Altezza (sistema metrico):
102 mm
165 mm
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11988014
Marca: Key Instruments™ FR2A12BVBN
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Flussometro standard di precisione in resina acrilica per liquidi o gas. Il flussometro per flusso d'aria in resina acrilica Key Instruments™ Flo-Rite™ è caratterizzato da scale di lettura diretta dei flussi di aria e acqua con unità di misura imperiali o metriche.
FEATURES
  • Easy-to-read English or Metric
  • Scales Water ranges from 4 CCM to 20 GPM
  • Air ranges from 40 CCM to 4000 LPM
  • Threaded brass inserts for quick installation
  • Easy disassembly and assembly for maintenance
  • Durable one-piece clear acrylic construction
  • Stable, easy-to-read float Superior quality
APPLICATIONS
  • Air sampling equipment aquaculture
  • Desalinization equipment
  • Gas analyzers Medical systems
  • Photoprocessing equipment
  • Water treatment and distribution systems
Specifica
Tipo Flussometro
Accuracy >±5%
Velocità di flusso dell'aria Da 0.04 a 0.5 l/min.
Valori nominali pressione 100 psig
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione di flussi di liquidi o di gas in apparecchiature per il campionamento dell'aria, sistemi per cromatografia, apparecchiature per desalinizzazione, analizzatori di gas, sistemi medicali, apparecchiature fotografiche, trattamento e distribuzione delle acque e in sistemi di acquacoltura
Altezza (sistema metrico) 102 mm
Materiale parte interna Acrilico
Ripetibilità ±0.5%
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Bilancia 50, 100 o 127 mm
Materiale sigillante Buna-N
Temperatura (sistema metrico) 65 °C
Valvola