Learn More
Fisherbrand™ Acrylic Glove Box Holder
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Disposable Glove Boxes, 1 Box
Disposable Glove Boxes, 3 Boxes
Disposable Glove Boxes, 4 Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Heat-bent walls simplify construction and limit accidental breakage
- Triple and quad holders allow glove boxes to be loaded from either the top or side
- Fits standard glove boxes, accommodating depths up to 3.75 in.
- Holder offers versatility while also providing space-saving storage
- Can be mounted vertically or horizontally, hardware is included
Specifica
Specifica
| Product Type | Glove Box Holder |
| Colore | Clear |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 26.3 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 10.4 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.16 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 13 cm |
| Capacità | Disposable Glove Boxes, 1 Box |
| Materiale | Acrylic |
| Vedi altri risultati |