Learn More
Fisherbrand™ Acrylic Pipette Stand
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Transparent Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | sei |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Capacità | Pipetters |
| Posizioni | 6 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | 2 Tiers |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Vedi altri risultati |