Learn More
Cytiva Acrylic Plastic Thermostat Jacket
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
16 mm
26 mm
50 mm
Altezza (sistema metrico):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermostat |
| Materiale | Acrylic Plastic |
| Tipo | Thermostat Jacket |
| Temperatura max (sistema metrico) | 60°C |
| Altezza (sistema metrico) | 1000 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 26 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1000 mm |