Learn More
Brady™ Acrylic Retro Reflective Sheeting Marking Tape
Codice prodotto. 11781925
Click to view available options
Colore:
Black and White Striped
Black and Yellow Striped
Red on White
Dimensioni (L x P):
4.57 m x 50.80 mm
4.57 m x 76.20 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11781925
Marca: Brady™ 076312
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La marcatura delle vie di trasporto deve essere flessibile e durevole in modo da adattarsi continuamente alle richieste e alle esigenze in costante evoluzione del proprio stabilimento o magazzino.
  • The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse.
  • These tapes give an extra margin of safety during blackouts, at night, or in low-light conditions.
Specifica
Alternate Part Number B957 3 in. X5YDS B/Y STRIPED REFLECTIVE TAPE
Certificazione/Conformità ASTM D 2979, ASTM D 523
Dimensioni (L x P) 4.57 m x 76.20 mm
Finitura Semi-gloss
Da utilizzare con (applicazione) Utility plant markings, Reflective Bradystake Warning Stakes, Reflective warning stripes
Lunghezza (sistema imperiale) 15 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 4.57 m
Quantità confezione 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Spessore 0.081 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Black and Yellow Striped
Materiale Plastic
Product Type Reflective Stripes Tape
Tipo Floor Marking Tape