Learn More
3M™ Nastro acrilico
Codice prodotto. 11743383
Click to view available options
Colore:
Grigio
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 11743383
Marca: 3M™ 7000088220
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offering design flexibility with its viscoelasticity and powerful ability to bond to a variety of surfaces. 3M™ VHB™ Acrylic Gray Foam Tape creates a permanent seal against water, moisture and more.
  • Virtually invisible fastening
  • Can replace mechanical fasteners (rivets, welds, screws) or liquid adhesives
  • Pressure sensitive adhesive bonds on contact to provide immediate handling strength
  • Allows the use of thinner, lighter weight and dissimilar materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic
Colore Grigio
Materiale Acrylic
Product Type Nastri
Temperature Range (Metric) Up to 93°C
Spessore (sistema imperiale) 91 mil
Spessore (sistema metrico) 0.023 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 2.54 cm
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema metrico) 2.54 cm