Learn More
Deutsch Neumann™ Stopper in acrilonitrile-butadiene
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
18 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Durezza | 45 Shore A |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Colore | Nero |
| Diameter (Metric) Bottom | 18 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 24 mm |
| Materiale | Acrilnitrile-Butadiene |
| Product Type | Tappo |