Learn More
Deutsch Neumann™ Stopper in acrilonitrile-butadiene
Codice prodotto. p-8006942
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
18 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10411104
Marca: Deutsch Neumann™ 1010323
Specifica
Durezza 45 Shore A
Altezza (sistema metrico) 30mm
Quantità 1/Pk.
Colore Black
Diameter (Metric) Bottom 23 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 29 mm
Materiale Acrylonitrile Butadiene
Product Type Tapered Stopper