Learn More
Thermo Scientific Chemicals Actinomycin D, 93%
Codice prodotto. 10043673 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mg
1mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 10043673
Marca: Thermo Scientific Chemicals 294940010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 50-76-0 | C62H86N12O16 | 1255.438 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-76-0
Formula molecolare C62H86N12O16
Molecular Weight (g/mol) 1255.438
Numero MDL MFCD00005033
InChI Key RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
Sinonimo Dactinomycin
PubChem CID 131954673
IUPAC Name 2-amino-4,6-dimethyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabicyclo[14.3.0]nonadecan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico Actinomycin D
Tipo Actinomycin D
Nota nome 93%
Forma fisica Crystalline Powder
CAS min. % 91.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 245.0°C to 252.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Colore Red
Quantità 1 mg
Intervallo percentuale saggio 93%
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 1,2-propanediol, water + glyco, l mixture
Peso formulazione 1255.44
Percent Purity 93%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Actinomycin D
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/