Learn More
Ansell ActivArmr™ 27-905 Nitrile-Coated Gloves with Ansell Grip™ Technology
Codice prodotto. 16875190
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 16875190
Marca: Ansell 27905090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Migliori proprietà di presa e protezione per lavori più complessi
  • Grazie a ANSELL GRIP Technology, serve meno forza sugli oggetti scivolosi, con minore affaticamento della mano e maggiore produttività.
  • Il rivestimento, nuovo e migliorato, è più flessibile e confortevole, e offre una maggiore protezione meccanica
  • Forma ergonomica superiore della mano e gamma più ampia di taglie, per una vestibilità più comoda
  • La fodera morbida in cotone poliestere offre maggiore freschezza alle mani e una migliore gestione del sudore rispetto ai guanti in pelle o alle fodere in jersey di cotone
  • Antistatici ai sensi della norma EN 1149 realizzati senza silicone, per una migliore protezione del prodotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Coating Material Nitrile
Colore Blue
Cut Resistance Rating ANSI A2
Finitura esterna No Texture
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Polycotton, Nitrile
Product Type Heavy-duty Nitrile Gloves
Size 9
EN388 Standard 4221C
Da utilizzare con (applicazione) Machinery, Equipment Operation, Oil Drilling, and Maintenance
Colore polso guanto Natural
Stile polso guanto Safety
Materiale rivestimento interno Polycotton
Serie 27-905