Learn More
Ansell ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves
Descrizione
- La fodera acrilica termica a filo continuo senza cuciture offre comfort e calore nelle attività refrigerate o al freddo
- Fodera non rivestita per uso singolo o come sottoguanto nelle applicazioni alimentari o in condizioni di freddo
- La fodera acrilica offre protezione contro il freddo senza sacrificare la destrezza
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant |
| Coating Material | Uncoated |
| Colore | Blue |
| Finitura esterna | No Texture |
| Hand | Specific |
| Materiale | Acrylic |
| Product Type | Thermal Mechanic's Gloves |
| Size | 9 |
| EN388 Standard | 113XB |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food Processing |
| Vedi altri risultati |