Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-012 General Purpose Hi-Viz™ Gloves
Codice prodotto. 16835260
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 16835260
Marca: Ansell 97012090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per lavoratori sicuri e visibili
  • Alta visibilità sul dorso della mano e sul palmo, per migliorare la sicurezza rispetto ai guanti tradizionali con fodera ad alta visibilità
  • La fodera di spessore 15 offre eccellente comfort di utilizzo per tutta la giornata, senza sudore a differenza dei guanti in pelle Forme progettate ergonomicamente che offrono una vestibilità comoda e naturalmente curva, per ridurre l'affaticamento della mano
  • Offre eccellente destrezza e abilità per afferrare oggetti di piccole dimensioni
  • Garantisce presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati
  • Senza silicone
  • Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Applicazioni Industrial
Coating Material Nitrile
Colore Hi-vis Orange
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Specific
Latex Free
Materiale Nylon
Product Type Multi-activity Gloves
Size 9
EN388 Standard 3131A
Serie 97-012
Yarn Gauge 15