Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-013 Medium Duty Hi-Viz™ Gloves with Intercept™ Technology
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Alta visibilità sul dorso della mano e sul palmo, per migliorare la sicurezza rispetto ai guanti tradizionali con fodera ad alta visibilità
- Logo retroriflettente sul dorso della mano per migliorare la sicurezza in condizioni di oscurità/scarsa luce
- La fodera di spessore 13 offre eccellente comfort di utilizzo per tutta la giornata, senza sudore, a differenza dei guanti in pelle. Forme progettate ergonomicamente che offrono una vestibilità comoda e naturalmente curva, per ridurre l'affaticamento della mano
- L'eccellente destrezza migliora la capacità di afferrare oggetti di piccole dimensioni
- Garantisce presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati
- Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Applicazioni | Industrial |
| Coating Material | Polyurethane |
| Colore | Hi-vis Orange |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Materiale | Intercept Technology Yarn |
| Product Type | Multi-activity Gloves |
| Size | 9 |
| Vedi altri risultati |