missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-100 Oilfield Service Gloves with Ansell Grip™ Technology
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Il guanto è stato progettato con Kevlar per offrire una moderata resistenza al taglio
- Progettato con colore Hi-Viz, il guanto presenta anche un logo retroriflettente, come segnalazione in condizioni di scarsa luce, per migliorare la sicurezza
- La finitura Ansell Grip Technology offre una presa sicura su olio e ambienti bagnati e oleosi, per migliore produttività e sicurezza
- protezione da cisterne e tubi riscaldati
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0086, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Coating Material | Nitrile |
| Colore | Hi-vis Orange |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Materiale | Nylon |
| Size | 9 |
| EN388 Standard | 4242B |
| Stile polso guanto | Knit |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto