Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 97-631
Codice prodotto. p-7146543
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
6 paia
Codice prodotto. 15803427
Marca: Ansell™ 97631070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sentite tutto, ma non il freddo
  • Elevato livello di destrezza
  • Il rivestimento in PVC rimane più flessibile, alle basse temperature, rispetto ai prodotti della concorrenza
  • Un guanto caldo che aiuta a combattere il congelamento
  • La migliore combinazione del settore in fatto di comfort, calore e destrezza
  • Approvato per l'industria alimentare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore PVC, Acrylic, Nylon
Certificazione/Conformità EN388:2016/2231B, EN511/12X
Classificazione Category III
Area rivestita Palm coated
Materiale polso PVC; Acrylic; Nylon
Stile di taglio Newton
Descrizione High dexterity cold weather glove with flexible PVC dip. Glove stays flexible down to -25C
Coating Material PVC
Colore Black
Cut Resistance Rating Level B
Monouso Reusable
Finitura esterna Palm Dipped
Grado Industrial grade
Hand Specific
Latex Free
Materiale Acrylic
Powdered Powder Free
Product Type Mechanical Protection Gloves (Medium-duty)
Size 7
Sterilità Non-sterile
Stile delle dita full fingers
Da utilizzare con (applicazione) Mechanical Protection
Colore polso guanto Nero
Stile polso guanto Knitwrist with Over-edge Binding Fabric
Materiale rivestimento interno Nylon, Acrylic
Rivestimento interno Knit Lining
Modello 97-631
Tipo di imballaggio 1 pair in a bag; 6 pair in a masterbag; 6 masterbags in a carton
Valori nominali perforazione Level 1
Quantità 36 pair
Serie ActivAmr series
Valori nominali lacerazione 3
Dimensioni (L x P) 256 x 98 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 256 mm
Larghezza (sistema metrico) 98 mm
Peso (sistema metrico) 45 g