Learn More
Activated Charcoal, DARCO™, 20 to 40mesh, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15692570 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
Codice prodotto. 15692570
Marca: Honeywell-Fluka 242268250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
DARCO®, 20-40 mesh particle size, granular
  • DARCO is a registered trademark of Norit Americas, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-44-0
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.011
Numero MDL MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Materiale o nome chimico Activated Charcoal
Punto di fusione 3550°C
Colore Black
pH 6 to 9
Dimensioni maglia 20 to 40mesh
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 250 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 12.01g/mol
Grado DARCO
Forma fisica Granules