missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Activated charcoal, DARCO™ KB-WJ, Honeywell™ Fluka™

Codice prodotto. 15696680 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15696680

Marca: Honeywell-Fluka 6753421KG

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

DARCO™ KB-WJ

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Activated charcoal
Nota nome DARCO™ KB-WJ
CAS 7440-44-0
Colore Black
pH 6 - 9
Odore Odorless
Formula molecolare C
Numero MDL MFCD00133992
Quantità 1 kg
Numero UN UN1362
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
IUPAC Name carbon
Molecular Weight (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Peso formulazione 12.01g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato