Learn More
Activated Charcoal Norit™, CA1, Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Descrizione
- Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Activated Charcoal Norit™ |
| Nota nome | Norit CA1 |
| CAS | 7440-44-0 |
| Colore | Black |
| pH | 6 - 9 |
| Odore | Odorless |
| Formula molecolare | C |
| Numero MDL | MFCD00133992 |
| Quantità | 1 kg |
| Numero UN | UN1362 |
| Vedi altri risultati |