Learn More
Activated Charcoal, Norit™ GAC, 1240W, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15695150 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 15695150
Marca: Honeywell-Fluka 377711KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Norit® GAC 1240W, from coal, for potable water processing, steam activated, granular
  • Norit is a registered trademark of Norit N.V.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Activated Charcoal Norit™
Nota nome Norit GAC 1240W
CAS 7440-44-0
Colore Black
pH 6 - 9
Odore Odorless
Formula molecolare C
Numero MDL MFCD00133992
Quantità 1 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4360473
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
IUPAC Name carbon
Molecular Weight (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Peso formulazione 12.01g/mol