missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Activated Charcoal, Norit™, Norit PK 1-3, Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
Descrizione
- Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Activated Charcoal Norit™ |
| Nota nome | From peat steam activated |
| CAS | 7440-44-0 |
| Colore | Black |
| pH | 6 - 9 |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula molecolare | C |
| Numero MDL | MFCD00133992 |
| Quantità | 250 g |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto