Learn More
Activated charcoal, NORIT™ A SUPRA
Codice prodotto. p-43758 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 10419640
Marca: Thermo Scientific Acros 134342500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Activated charcoal,NORIT™ A SUPRA, C, CAS Number-7440-44-0, acticarbone, activated charcoal, anthrasorb, carbon-12, carbono, carbosieve, graphene, graphite, mineral, norit, 1kg, Passes Test, CHEBI:27594, Black, 231-153-3, OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N, 15% max., 3652.0 deg.C, 15, 1807 | CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coadiuvante di filtrazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-44-0
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12
Numero MDL MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Materiale o nome chimico Activated charcoal,NORIT* A SUPRA
Acidità Passes Test
Punto di fusione 3652.0°C
Colore Black
Perdita all'essiccatura 15% max.
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 g
Indice di Merck 15, 1807
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5%
Peso formulazione 12
Forma fisica Powder