Learn More
Activated charcoal, NORIT™ ROW 0.8 SUPRA, pellets, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15673860 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Imballaggio:
Drum with inliner
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 15673860
Marca: Honeywell-Fluka 329428500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
NORIT® ROW 0.8 SUPRA, pellets
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-44-0
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.011
Numero MDL MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Materiale o nome chimico Activated Charcoal
Punto di fusione 3550°C
Colore Black
pH 6 to 9
Odore Odourless
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 500 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 12.01g/mol