Learn More
Activated Charcoal Norit™, SX2, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15657490 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
Codice prodotto. 15657490
Marca: Honeywell-Fluka 93067250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Norit® SX2, powder, from peat, multi-purpose activated charcoal, steam activated and acid washed
  • Norit is a registered trademark of Norit N.V.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Activated Charcoal Norit™
Nota nome Norit™ SX2
CAS 7440-44-0
Colore Black
pH 6 - 9
Odore Odorless
Formula molecolare C
Numero MDL MFCD00133992
Quantità 250 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4360473
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
IUPAC Name carbon
Molecular Weight (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Peso formulazione 12.01g/mol