Learn More
Activated Charcoal, purum, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15660790 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 15660790
Marca: Honeywell-Fluka 051205KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Purum, powder
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-44-0
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.011
Numero MDL MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Materiale o nome chimico Activated Charcoal
Residuo della combustione ≤7.0%
Quantità 5 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 12.01g/mol
Grado purum