Learn More
Memmert™ Active Microprocessor Control
Memmert™ Active Microprocessor Control ensures more rapid reaching of set humidity and very short recovery times while avoiding condensate formation.
Marca:  Memmert™ ICO150K7
Codice prodotto. 15612224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00€
    1425.00€ / Pezzo
    Risparmia 145.00€
    9% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-03-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Humidity supply with distilled water (from an external tank) by a self-priming pump
  • Integral bacteria block by generating hotsteam
  • Dehumidifying via sterile filter
Specifica
Specifica
40 - 97 % rh
Humidifying and dehumidifying
Digital indication and auto-diagnostic system
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni