Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 855 Multi-channel Micropipettes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 to 10 μL
40 to 350 μL
5 to 50 μL
Da 20 a 200 μl
Numero di canali:
8
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Exceptional, user-friendly ergonomics.
- Smart and reliable volume adjustment.
- Precision digital display visible at all times.
- Justip™ adjustable tip ejector fitting most tips.
- Swift-set user calibration system.
- Shock, UV-light and autoclaving resistance.
- 360° rotation of volumetric module allows selection of optimal working position.
- Adjustable tip ejector.
Specifica
Specifica
| Accuracy | <±1.0% - <±0.8% |
| Certificazione/Conformità | ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices). |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con | Microplate |
| Modello | Manual 855 |
| Numero di canali | 8 |
| Product Line | Acura |
| Tipo | Multi-Channel Micropipette |
| Volume (sistema metrico) | 5 to 50 μL |
| Precisione | <±1.0% - <±0.4% |
| Vedi altri risultati |