Learn More
Socorex™ Micropipette Acura Manual 825
Codice prodotto. 10630663
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.5 to 10 μL
1 to 10 mL
2 to 20 μL
5 to 50 μL
Da 10 a 100 μl
Da 20 a 200 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10630663
Marca: Socorex™ 825.0050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Secure the stability of your settings when pipetting with Socorex™ Acura Variable Volume Manual Pipettes. Each individual unit's accuracy has been measured for reliability at 0.5μL and 1μL.
  • Constructed of polypropylene
  • With precision setting mechanism
  • Single-handed volume setting
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Numero di canali 1
Product Line Acura
Tipo Micropipette
Volume (sistema metrico) 5 to 50 μL
Quantità 1 Each