Learn More
Abnova™ ACY1 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Descrizione
- Sequence: MTSKGPAEEHPSVTLFRQYLRIRTVQPKPDYGAAVAFFEETARQLGLGCQKVEVAPGYVVTVLTWPGTNPTLSSILLNSHTDVVPVFKEHWSHDPFEAFKDSEGYIYARGAQDVKCVSIQYLEAVRRLKVEGHRFPRTIHMTFVPDEEVGGHQGMELFVQRPEFHALRAGFALDEGIANPTDAFTVFYSERSPWWVRVTSTGRPGHASRFMEDTAAEKLHKVVNSILAFREKEWQRLQSNPHLKEGSVTSVNLTKLEGGVAYNVIPATMSASFDFRVAPDVDFKAFEEQLQSWCQAAGEGVTLEFAQKWMHPQVTPTDDSNPWWAAFSRVCKDMNLTLEPEIMPAATDNRYIRAVGVPALGFSPMNRTPVLLHDHDERLHEAVFLRGVDIYTRLLPALASVPALPSDS
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | AAH00545 |
| ID gene (immissione) | 95 |
| Nome | aminoacylase 1 |
| Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
| Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantità | 10 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias gene | ACY1D, ACYLASE |
| Simbolo del gene | ACY1 |
| Specie | Wheat Germ (in vitro) |
| Vedi altri risultati |