Learn More
Acycloguanosine, 98%
Codice prodotto. 13296309 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 13296309
Marca: Thermo Scientific Acros 445240500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 59277-89-3 | C8H11N5O3 | 225.21 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59277-89-3
Formula molecolare C8H11N5O3
Molecular Weight (g/mol) 225.21
Numero MDL MFCD00057880
InChI Key MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acyclovir, aciclovir, acycloguanosine, zovirax, vipral, virorax, wellcome-248u, 9-2-hydroxyethoxy methyl guanine, zovir, aciclovirum
PubChem CID 2022
ChEBI CHEBI:2453
IUPAC Name 2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-3H-purin-6-one
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2COCCO)C(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Acycloguanosine
Punto di fusione 256°C to 260°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 mg
Indice di Merck 15134
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.7mg/mL
Peso formulazione 225.2
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acycloguanosine