Learn More
Adalimumab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
Specifica
Antigene Adalimumab
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Hybridoma
Status giuridico RUO
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Adalimumab Monoclonal antibody specifically detects Adalimumab.
Specifica
Specifica
Adalimumab
Unconjugated
RUO
-20°C
Monoclonal
Hybridoma