Learn More
Abnova™ ADAM12 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Codice prodotto. 16112262
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
Codice prodotto. 16112262
Marca: Abnova™ H00008038T01.100uL
Human overexpression lysate
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione ADAM12 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni BC060804.1
Peso molecolare Theoretical M.W. 81.18kDa
Plasmide pCMV-ADAM12 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ADAM12 antibody (Mfr. No. H00008038-B01) by Western Blot.
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.