Learn More
Novus Biologicals™ ADAM15 Antibody Pair [HRP]
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Descrizione
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human ADAM15.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 47 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 46.88-3000 pg/mL |
| Saggio | Sandwich ELISA |
| Coniugato | HRP |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificità | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human ADAM15. |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| Alias gene | ADAM 15, ADAM metallopeptidase domain 15, disintegrin-like, and cysteine-rich protein 15, EC 3.4.24, MDC-15, Metargidin |
| ID gene (immissione) | 8751 |
| Vedi altri risultati |