Learn More
Adamantane-1,3-dicarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 15476548
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15476548
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60081.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 39269-10-8 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39269-10-8
Formula molecolare C12H14O4
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Numero MDL MFCD00167790
InChI Key PAVQGHWQOQZQEH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 1,3-adamantanedicarboxylic acid, 1,3-dicarboxyadamantane, 1s,3s,5r,7r-adamantane-1,3-dicarboxylic acid, 1,3-adamantane dicarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decane-1,3-dicarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1,3-dicarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1,3-dicarboxylic acid, 1r,3s,5s,7s-adamantane-1,3-dicarboxylic acid, 1,3-adamantanedicarboxylicacid
PubChem CID 64339
IUPAC Name adamantane-1,3-dicarboxylic acid
SMILES [O-]C(=O)C12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Adamantane-1,3-dicarboxylic acid
Punto di fusione 276°C to 278°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 224.25
Percent Purity 98%