Learn More
Adamantane, 98%
Codice prodotto. 11417936
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. 11417936
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14041.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 281-23-2 | C10H16 | 136.238 g/mol
Adamantane is mainly used for the synthesis of medicine to treat influenza, serve as NMDA receptor channel blockers. Also be used for preparation of advanced lubricants, photographic material, surface active agents, catalysts and other products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Adamantane is mainly used for the synthesis of medicine to treat influenza, serve as NMDA receptor channel blockers. Also be used for preparation of advanced lubricants, photographic material, surface active agents, catalysts and other products.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in a cool, dry, well-ventilated area. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 281-23-2
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.238
Numero MDL MFCD00074719
InChI Key ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
PubChem CID 9238
ChEBI CHEBI:40519
IUPAC Name adamantane
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3
Specifica
Materiale o nome chimico Adamantane
Punto di fusione 266°C to 268°C (sealed tube)
Densità 1.07
Quantità 50 g
Beilstein 1901173
Indice di Merck 14,149
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 136.24
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Adamantane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tricyclo[3.3.1.13,7]decane