Learn More
Epredia™ Adamas Blades for Disposable Magnetic Blade Carriers
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
60 mm
80 mm
Quantità:
10/Cs.
50/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Descrizione | 60 x 18mm; 50/cs. |
| Product Type | Disposable, Magnetic |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Disposable Magnetic Blade Carrier |
| Quantità | 50/Cs. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 18 mm |