Learn More
Epredia™ Adamas Blades for Disposable Magnetic Blade Carriers
Codice prodotto. p-4529809 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
60 mm
80 mm
Quantità:
10/Cs.
50/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
Codice prodotto. 12697816
Marca: Epredia™ 160010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose between two sizes of Epredia™ Adamas Blades for Disposable Magnetic Blade Carriers, available in 60 mm and 80 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 60 x 18mm; 10/cs.
Product Type Disposable, Magnetic
Da utilizzare con (apparecchiatura) Disposable Magnetic Blade Carrier
Quantità 10/Cs.
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Larghezza (sistema metrico) 18 mm