Learn More
ADAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | ADAP1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.23 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16852334
|
Proteintech
13911-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16842334
|
Proteintech
13911-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Centaurin alpha-1 (ADAP1, ArfGAP With Dual PH Domains 1) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are B Cell Receptor Signaling Pathway (sino) and Arf6 signaling events. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include GTPase activator activity and inositol 1,3,4,5 tetrakisphosphate binding. An important paralog of this gene is ADAP2.Specifica
| ADAP1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| O75689 | |
| 11033, 171097, 231821 | |
| ADAP1 Fusion Protein Ag4898 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ADAP1 |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ADAP1, ArfGAP with dual PH domains 1, CENTA1, Centaurin alpha 1, Cnt a1, GCS1L, p42IP4 | |
| Adap1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |