Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Codice prodotto. 15380370 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco/bianco
Blu/blu
Giallo/giallo
Rosa/rosa
Verde/verde
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15380370
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il rack Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ è in grado di contenere provette con diametro compreso tra 12 e 30 mm (da 5 a 50 ml) in posizione verticale e stabile.
  • Made from Polyoxymethylene (POM).
  • Racks can be linked together for additional holding capacity (Linked racks should be supported underneath when carrying).
  • Open sides allow for label viewing.
  • Flat base to hold tubes upright.
  • Available in solid or a combination of colors for easy coding identification.
  • Autoclavable.
Specifica
Product Type Rack, provetta
Matrice 1 x 4
Autoclavabile Sì
Colore Giallo/giallo
Capacità 4 provette da 5 a 50 ml
Materiale Poliossimetilene (POM)
Posizioni 4
Forma Rectangular, Rounded Corners
Ripiani None
Sovrapponibile Yes, Interlocking
Sterilità Non-sterile
Quantità Confezione da 2
Larghezza (sistema metrico) 5.6 cm
Altezza (sistema metrico) 7.6 cm
Diametro (sistema metrico) pozzetto Da 12 a 30 mm