Learn More
Fisherbrand™ Rack combinati Adapt-a-Rack™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu/giallo
Blu/verde
Rosa/bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- In poliossimetilene (POM)
- I rack possono essere collegati tra loro per una maggiore capacità (i rack collegati devono essere sostenuti dal lato inferiore durante il trasporto)
- I lati aperti consentono di visualizzare l'etichetta
- Base piatta per tenere le provette in posizione verticale
- Disponibili in tinta unita o in una combinazione di colori per una codifica che faciliti l'identificazione
- Sterilizzabili in autoclave
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack, provetta |
| Matrice | 1 x 4 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Rosa/bianco |
| Capacità | 4 provette da 5 a 50 ml |
| Materiale | Poliossimetilene (POM) |
| Posizioni | 4 |
| Forma | Round |
| Ripiani | None |
| Sovrapponibile | Yes, Interlocking |
| Vedi altri risultati |