Learn More
Eppendorf™ Adapter for 250 mL Rectangular Bucket in Rotor FA - 6 x 250
Codice prodotto. p-7161737 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1 x 50 mL Conical Tube
1 x 50 mL Oak Ridge Round Centrifuge Tube
1 x 50 mL Skirted Tubes
1 x 85 mL Oak Ridge Round Centrifuge Tube
3 x 30 mL Oak Ridge Round Centrifuge Tubes
4 x Eppendorf Tubes 5.0 mL and 15 mL conical tubes. (Universal adapters required for 5 mL tubes.)
7 x 10 mL Oak Ridge Round Centrifuge Tubes
7 x 16 mL Oak Ridge Round Centrifuge Tubes
7 x Blood Collection Round Tubes: D16, 5.5 to 12.0 mL
8 x Blood Collection Round Tubes: D13, 2.6 to 8.0 mL
9 x FACS Round Tubes, 5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 16202421
Marca: Eppendorf™ 5920769006
Adapts a wide range of centrifuge tubes for use in Rotor FA-6x250.
  • Adapts a wide range of centrifuge tubes to fit in Rotor FA - 6 x 250
  • Set of 2 pieces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 7 x 10 mL Oak Ridge Round Centrifuge Tubes
Descrizione per rotore FA-6x250
No. of Places 7
N. per confezione set da 2 pezzi