Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor F-35-6-30
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
for Rotor F-35-6-30, large rotor bore
for Rotor F-35-6-30, small rotor bore
Max. Tube Length:
65 to 89 mm
90 to 110 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- For Rotor F-35-6-30
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Max. Tube Length | 90 to 110 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | for Rotor F-35-6-30, large rotor bore |
| No. of Places | 12 |