Learn More
Eppendorf™ Adapter
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Adapter 13x75-100mm round bottom/PL/TB
Adapter 15mL conical tubes, PL/TB
Adapter 16x75-100mm round bottom/PL/TB
Adapter 17.5x100mm round bottom/PL/TB
Adapter 50mL conical tubes, PL/TB
for 500mL Nalgene
for 600mL TPP
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Adapter, for 2.6 to 8mL , set of 2 pcs.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Adapter 13x75-100mm round bottom/PL/TB |
| N. per confezione | Set of 2 |