Learn More
Eppendorf™ Adapter
Codice prodotto. 15778379 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Adapter 13x75-100mm round bottom/PL/TB
Adapter 15mL conical tubes, PL/TB
Adapter 16x75-100mm round bottom/PL/TB
Adapter 17.5x100mm round bottom/PL/TB
Adapter 50mL conical tubes, PL/TB
for 500mL Nalgene
for 600mL TPP
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15778379
Marca: Eppendorf™ 5920708007
Adaptors available for a variety of Eppendorf products to suit your needs.
Adapter, for 9mL, set of 2 pcs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Adapter 17.5x100mm round bottom/PL/TB
N. per confezione Set of 2