Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor F-35-6-30
Shop All Eppendorf Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacità:
1 x 100 to 125 mm Centriprep
1 x 15 mL Tube
1 x 2.6 to 7 mL Tube
1 x 30 mL Tube
1 x 50 mL Conical Tube
1 x 9 to 15 mL Tube
6 x 50 mL
Dimensione foro (sistema metrico):
Large rotor bore
Small rotor bore
missing translation for 'unitSize'
pezzi 2
pezzi 6
Description
- Rotor F-35-6-30 holds 6 x 15/50mL conical or 12 × Vacutainer™ tubes
Specifications
Specifications
| Tipo | Large Rotor Bore Adapter |
| Tipo di provetta | Centriprep |
| Capacità | 1 x 100 to 125 mm Centriprep |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotor F-35-6-30 |
| Dimensione foro (sistema metrico) | Large rotor bore |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Centriplus Centrifugal Filter Units |
| N. per confezione | 6/Pk. |