Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor F-35-6-30
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 x 100 to 125 mm Centriprep
1 x 15 mL Tube
1 x 2.6 to 7 mL Tube
1 x 30 mL Tube
1 x 50 mL Conical Tube
1 x 9 to 15 mL Tube
6 x 50 mL
Dimensione foro (sistema metrico):
Large rotor bore
Small rotor bore
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
Descrizione
- Rotor F-35-6-30 holds 6 x 15/50mL conical or 12 × Vacutainer™ tubes
Specifica
Specifica
| Tipo | Small Rotor Bore Adapter |
| Tipo di provetta | Round Bottom, Blood Collection Tubes |
| Capacità | 1 x 9 to 15 mL Tube |
| Max. Tube Diameter | 17 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotor F-35-6-30 |
| Dimensione foro (sistema metrico) | Small rotor bore |
| Descrizione | 17 dia. x 90 to 125mm |
| No. of Places | 12 |
| N. per confezione | 2/Pk. |