Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor F-35-6-30
Codice prodotto. 10460184 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 x 100 to 125 mm Centriprep
1 x 15 mL Tube
1 x 2.6 to 7 mL Tube
1 x 30 mL Tube
1 x 50 mL Conical Tube
1 x 9 to 15 mL Tube
6 x 50 mL
Dimensione foro (sistema metrico):
Large rotor bore
Small rotor bore
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
Codice prodotto. 10460184
Marca: Eppendorf™ 5427726004
Adapter for Rotors designed for use with Eppendorf Centrifuges
  • Rotor F-35-6-30 holds 6 x 15/50mL conical or 12 × Vacutainer™ tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Tipo di provetta Conical Falcon
Capacità 1 x 15 mL Tube
Max. Tube Diameter 17.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotor F-35-6-30
Dimensione foro (sistema metrico) Small rotor bore
Descrizione 17.5 dia. x 100 to125mm
No. of Places 6
N. per confezione 2/Pk.