Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor F-35-6-30
Codice prodotto. p-8003407 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 x 100 to 125 mm Centriprep
1 x 15 mL Tube
1 x 2.6 to 7 mL Tube
1 x 30 mL Tube
1 x 50 mL Conical Tube
1 x 9 to 15 mL Tube
6 x 50 mL
Dimensione foro (sistema metrico):
Large rotor bore
Small rotor bore
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
Codice prodotto. 10379873
Marca: Eppendorf™ 5427735003
Adapter for Rotors designed for use with Eppendorf Centrifuges
  • Rotor F-35-6-30 holds 6 x 15/50mL conical or 12 × Vacutainer™ tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Small Rotor Bore Adapter
Tipo di provetta Round Bottom, Blood Collection Tubes
Capacità 1 x 9 to 15 mL Tube
Max. Tube Diameter 17 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotor F-35-6-30
Dimensione foro (sistema metrico) Small rotor bore
Descrizione 17 dia. x 90 to 125mm
No. of Places 12
N. per confezione 2/Pk.