Learn More
WTW™ Adapter Cable
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Water analytics
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory for special conductivity measuring cells
- Aids in water analytics applications
- For Temperature sensor models TFK 325 or TFK 150
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter Cable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Water analytics |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2-electrode Conductivity Cells and Temperature Sensors TFK 325 or TFK 150 |