Learn More
Eppendorf™ Adapter for Centrifuge 5910 R with Rotor S-4xUniversal
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 x 1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- For 1,000 mL wide-neck bottle (Catalog No. 5910 770.006) in combination with Rotor S-4xUniversal
- Set of 2 pieces
Specifica
Specifica
| Capacità | 1 x 1000 mL |
| Descrizione | per Centrifuge 5910 R con rotore S-4xUniversal |
| No. of Places | 1 |
| N. per confezione | set da 2 pezzi |